L(+)-Acide lactique ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
L0165-25G
L0165-500G
TCIAL0165-25GEA
18.7
EUR
TCIAL0165-25G
TCIAL0165-500G
L(+)-Acide lactique ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Acide lactique
Formule:
C₃H₆O₃ MW: 90.08 g/mol Point d'ébullition: 235 Point de fusion: 53 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00064266 Numéro CAS: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 ONU: 3265 ADR: 8 III Merck Index: 14,05337 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization back titration) | min. 85.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -10.0 to -15.0 deg (C=2.5, 1.5mol/L NaOH sol.) |