Imprimer
L(+)-Asparagine monohydraté ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
A0542-25G A0542-250G
TCIAA0542-25GEA 34.1 EUR
TCIAA0542-25G TCIAA0542-250G
L(+)-Asparagine monohydraté ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
L(+)-Asparagine monohydraté
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b85c05b712df6f5ae21807c0039a696394394afd&vid=b85c05b712df6f5ae21807c0039a696394394afd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss 11.5 to 12.5 %