Imprimer
Acide L(+)-aspartique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
A0546-25G A0546-500G
TCIAA0546-25GEA 18.7 EUR
TCIAA0546-25G TCIAA0546-500G
Acide L(+)-aspartique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide L(+)-aspartique
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Point d'ébullition: 311
Point de fusion: 251
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002616
Numéro CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 14,00840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=803bff47aaf667a2bd3a97876712dd529387367f&vid=803bff47aaf667a2bd3a97876712dd529387367f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +26.0 deg (C=8, HCl (1+1))
Solubility in HCl (1+10) almost transparency