Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D1071-1G
D1071-25G
D1071-5G
TCIAD1071-1GEA
36.3
EUR
TCIAD1071-1G
TCIAD1071-25G
TCIAD1071-5G
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule:
C₄H₁₀O₂S₂ Point d'ébullition: 130°C Point de fusion: 42…44 °C Point d'éclair: ≥ 110 °C () Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004877 Numéro CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 Merck Index: 14,03376 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |