Imprimer
(R)-(-)-2-Pentanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(-)-Propyl methyl carbinol, (R)-(-)-2-Hydroxy pentane, (R)-(-)-Methyl propyl carbinol
P0744-1ML P0744-5ML
TCIAP0744-1MLEA 163 EUR
TCIAP0744-1ML TCIAP0744-5ML
(R)-(-)-2-Pentanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(R)-(-)-2-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065953
Numéro CAS: 31087-44-2
ONU: 1105
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5992cac1e7a52acd6ef68b3556715737f7bedf57&vid=5992cac1e7a52acd6ef68b3556715737f7bedf57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (neat)