(R)-(+)-Acide 2-bromopropionique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(R)-(+)-2-Bromopropanoic acid
B1756-25G
B1756-5G
TCIAB1756-25GEA
291
EUR
TCIAB1756-25G
TCIAB1756-5G
(R)-(+)-Acide 2-bromopropionique ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-Acide 2-bromopropionique
Formule:
H₃CBrCHCOOH Point d'ébullition: 104°C Point de fusion: 25 °C Densité: 1,693 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 100°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00145205 Numéro CAS: 10009-70-8 ONU: 3265 ADR: 8,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 95.0 ee% |