Imprimer
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0779-100G M0779-25G M0779-500G
TCIAM0779-100GEA 60.5 EUR
TCIAM0779-100G TCIAM0779-25G TCIAM0779-500G
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₁₉H₁₈BrP
MW: 357.23 g/mol
Point de fusion: 232
Numéro MDL: MFCD00011804
Numéro CAS: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f00c15a7a934c2f1e43991787ad5c80fb710e49&vid=1f00c15a7a934c2f1e43991787ad5c80fb710e49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 238.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency