Imprimer
Ciclopropilmetanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0982-25ML C0982-5ML
TCIAC0982-25MLEA 60.5 EUR
TCIAC0982-25ML TCIAC0982-5ML
Ciclopropilmetanol ≥98.0% (par GC)
Ciclopropilmetanol
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,904 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00001309
Numéro CAS: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc1229e2d9986d494eb7672f95cf8f7cf0c34d2&vid=ecc1229e2d9986d494eb7672f95cf8f7cf0c34d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %