Alcool benzhydrylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
D0898-25G
D0898-500G
TCIAD0898-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0898-25G
TCIAD0898-500G
Alcool benzhydrylique ≥99.0% (par GC)
Alcool benzhydrylique
Formule:
C₁₃H₁₂O MW: 184.24 g/mol Point d'ébullition: 297 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004488 Numéro CAS: 91-01-0 EINECS: 202-033-8 Merck Index: 14,01090 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 66.0 to 68.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |