Acide (4-biphényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-Biphenylacetic acid
B1278-25G
B1278-250G
TCIAB1278-25GEA
37.4
EUR
TCIAB1278-25G
TCIAB1278-250G
Acide (4-biphényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (4-biphényl)acétique
Formule:
(C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa) Point de fusion: 160…163 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004351 Numéro CAS: 5728-52-9 EINECS: 227-233-2 ONU: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03316 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 161.0 to 165.0 deg-C |