Imprimer
Acide (4-méthoxyphényl)acétique 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methoxyphenylacetic acid
M0742-25G M0742-500G M0742-100G
TCIAM0742-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0742-25G TCIAM0742-500G TCIAM0742-100G
Acide (4-méthoxyphényl)acétique 98,0 GC, T
Acide (4-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 305°C
Point d'éclair: 193
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004345
Numéro CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60fbbf34c08a9201aa19971b12f2636ceaf79b13&vid=60fbbf34c08a9201aa19971b12f2636ceaf79b13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity