Imprimer
Acide (4-hydroxyphényl)acétique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0290-25G H0290-500G H0290-100G
TCIAH0290-25GEA 17.6 EUR
TCIAH0290-25G TCIAH0290-500G TCIAH0290-100G
Acide (4-hydroxyphényl)acétique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004347
Numéro CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&vid=ff306a7d22d97fbae3f35eea6bca0c376dfa515e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency