Imprimer
Acide (4-fluorophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
F0206-250G F0206-5G F0206-25G
TCIAF0206-250GEA 411 EUR
TCIAF0206-250G TCIAF0206-5G TCIAF0206-25G
Acide (4-fluorophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (4-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00004343
Numéro CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c653cdc623b8d3df2845e8255589a2c0dda7c69f&vid=c653cdc623b8d3df2845e8255589a2c0dda7c69f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency