Imprimer
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1976-1G B1976-5G
TCIAB1976-1GEA 28.6 EUR
TCIAB1976-1G TCIAB1976-5G
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
MW: 272.15 g/mol
Point d'ébullition: 276
Numéro MDL: MFCD00009908
Numéro CAS: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92150c95cb45310b4d82083a350f742f5c0c2aff&vid=92150c95cb45310b4d82083a350f742f5c0c2aff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity