Imprimer
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
T1105-25G T1105-5G
TCIAT1105-25GEA 163 EUR
TCIAT1105-25G TCIAT1105-5G
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
MW: 226.23 g/mol
Point d'ébullition: 352
Numéro MDL: MFCD00004336
Numéro CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71ecea83a5135c8bca4aa76d8aa1f24f455ee0de&vid=71ecea83a5135c8bca4aa76d8aa1f24f455ee0de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency