Imprimer
L(+)-Isoleucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique), soluble
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
I0181-25G I0181-500G I0181-100G
TCIAI0181-25GEA 18.7 EUR
TCIAI0181-25G TCIAI0181-500G TCIAI0181-100G
L(+)-Isoleucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique), soluble
L(+)-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Point de fusion: 279…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064222
Numéro CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bceb3b99593bc0ea02f9ee279d1600fc4ad4e9b2&vid=948f14df5f68c9caf589185b29e22fc56e8d7842&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +43.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)