Imprimer
Acide (2-fluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
F0205-25G F0205-5G
TCIAF0205-25GEA 70.4 EUR
TCIAF0205-25G TCIAF0205-5G
Acide (2-fluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Point d'ébullition: 263
Point de fusion: 64
Numéro MDL: MFCD00004315
Numéro CAS: 451-82-1
EINECS: 207-196-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e2f0d4f744b0fb7486d65fdcfbc5d141d0a72fc&vid=9e2f0d4f744b0fb7486d65fdcfbc5d141d0a72fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity