Imprimer
Acide (2-chlorophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chlorophenylacetic acid
C0916-25G C0916-500G
TCIAC0916-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0916-25G TCIAC0916-500G
Acide (2-chlorophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004317
Numéro CAS: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b2201effeb7bf5f14ae7ea46b8ed2e64684ed57&vid=3b2201effeb7bf5f14ae7ea46b8ed2e64684ed57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency