Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
C1126-25G
C1126-5G
TCIAC1126-25GEA
95.7
EUR
TCIAC1126-25G
TCIAC1126-5G
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)acétique
Formule:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH MW: 188.59 g/mol Point d'ébullition: 289 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004319 Numéro CAS: 37777-76-7 EINECS: 253-661-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 125.0 deg-C |