Bromure de (1-heptyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Heptyltriphenylphosphonium bromide
H0545-25G
H0545-500G
TCIAH0545-25GEA
41.8
EUR
TCIAH0545-25G
TCIAH0545-500G
Bromure de (1-heptyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (1-heptyl)triphénylphosphonium
Formule:
H₃C(CH₂)₆P(C₆H₅)₃Br MW: 441.39 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00050249 Numéro CAS: 13423-48-8 EINECS: 236-539-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |