Imprimer
1-Méthylimidazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
M0508-25G M0508-500G M0508-100G
TCIAM0508-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0508-25G TCIAM0508-500G TCIAM0508-100G
1-Méthylimidazole ≥99.0% (par GC)
1-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: -2
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005292
Numéro CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
ONU: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&vid=b14821e24b4b2a2910de1cdc82c9df9f974cbc8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %