Imprimer
Hexaméthyldisilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0638-10ML H0638-100ML
TCIAH0638-10MLEA 27.5 EUR
TCIAH0638-10ML TCIAH0638-100ML
Hexaméthyldisilane ≥98.0% (par GC)
Hexaméthyldisilane
Formule: C₆H₁₈Si₂
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –9°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008258
Numéro CAS: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44f58d1121bad72aef71c0da180e07dcfff3e856&vid=44f58d1121bad72aef71c0da180e07dcfff3e856&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %