Imprimer
1,3-Benzodioxole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
M0658-25ML M0658-500ML M0658-100ML
TCIAM0658-25MLEA 26.4 EUR
TCIAM0658-25ML TCIAM0658-500ML TCIAM0658-100ML
1,3-Benzodioxole ≥99.0% (par GC)
1,3-Benzodioxole
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: -18
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00005818
Numéro CAS: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&vid=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %