Imprimer
Sulfure de diphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0230-25G P0230-500G
TCIAP0230-25GEA 18.7 EUR
TCIAP0230-25G TCIAP0230-500G
Sulfure de diphényle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀S
Point d'ébullition: 296°C
Point de fusion: –40°C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003064
Numéro CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&vid=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %