D(-)-Mannitol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0044-500GEA
46.2
EUR
TCIAM0044-500G
TCIAM0044-25G
D(-)-Mannitol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-Mannitol
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182,17 g/mol Point de fusion: 164…169 °C |
Numéro MDL:
MFCD00064287 Numéro CAS: 69-65-8 Merck Index: 13,05769 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 166.0 to 170.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +22.0 to +24.0 deg (C=10, sodium tetraborate solution) |
Solubility in Water | almost transparency |