Résorcinol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
R0008-25G
R0008-500G
TCIAR0008-25GEA
18.7
EUR
TCIAR0008-25G
TCIAR0008-500G
Résorcinol ≥99.0% (par GC)
Résorcinol
Formule:
C₆H₆O₂ Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa) Point de fusion: 109…111 °C Densité: 1,272 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002269 Numéro CAS: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 ONU: 2876 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,08155 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 110.0 to 112.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |