Imprimer
Potassium tert-butoxyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Potassium-2-methylpropan-2-olate, Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate, Potassium t-butoxide
P1008-25G P1008-500G P1008-100G
TCIAP1008-25GEA 19.8 EUR
TCIAP1008-25G TCIAP1008-500G TCIAP1008-100G
Potassium tert-butoxyde ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium tert-butoxyde
Formule: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
ONU: 3206
ADR: 4.2 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aa19f1b292300cbf5099f263c66fac165f52ec1&vid=3aa19f1b292300cbf5099f263c66fac165f52ec1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %