Imprimer
Triphénylméthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
T0516-25G T0516-500G
TCIAT0516-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0516-25G TCIAT0516-500G
Triphénylméthanol ≥99.0% (par GC)
Triphénylméthanol
Formule: C₁₉H₁₆O
Point d'ébullition: 380°C
Point de fusion: 160…163 °C
Densité: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004445
Numéro CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 14,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bee50f3e3cc70047b0d6e366846c92361e253370&vid=bee50f3e3cc70047b0d6e366846c92361e253370&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency