2-Pentyne-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P0815-25ML
P0815-5ML
TCIAP0815-25MLEA
198
EUR
TCIAP0815-25ML
TCIAP0815-5ML
2-Pentyne-1-ol ≥98.0% (par GC)
2-Pentyne-1-ol
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 154°C Point de fusion: –0.2 °C Densité: 0,913 g/cm³ (17 °C) Point d'éclair: 62°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040915 Numéro CAS: 6261-22-9 EINECS: 228-411-2 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |