Imprimer
(±)-1-Pentène-3-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1043-25ML P1043-5ML
TCIAP1043-25MLEA 83.6 EUR
TCIAP1043-25ML TCIAP1043-5ML
(±)-1-Pentène-3-ol ≥97.0% (par GC)
(±)-1-Pentène-3-ol
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 37°C
Densité: 0,838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004573
Numéro CAS: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&vid=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %