Imprimer
Eugénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
A0232-25ML A0232-500ML A0232-100ML
TCIAA0232-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0232-25ML TCIAA0232-500ML TCIAA0232-100ML
Eugénol ≥99.0% (par GC)
Eugénol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–10 °C
Densité: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008654
Numéro CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 14,03898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&vid=957e7fb834727da996ed88d493a82a3cd91b8c95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %