Imprimer
2-Éthoxyéthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether, Cellosolve
E0047-25ML E0047-500ML
TCIAE0047-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0047-25ML TCIAE0047-500ML
2-Éthoxyéthanol ≥99.0% (par GC)
2-Éthoxyéthanol
Formule: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: -70
Point d'éclair: 44°C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002869
Numéro CAS: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
ONU: 1171
ADR: 3 III
ATTEINDRE: 01-2119560582-38
Merck Index: 14,03750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&vid=f54f06b5bc01b7cb47cc8e9f1e4721fec32a25ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %