Méthoxy-1-propanol-2 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
M0126-25ML
M0126-500ML
TCIAM0126-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0126-25ML
TCIAM0126-500ML
Méthoxy-1-propanol-2 ≥98.0% (par GC)
Méthoxy-1-propanol-2
Formule:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ MW: 90.12 g/mol Point d'ébullition: 120°C Point de fusion: -97 Point d'éclair: 32°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004537 Numéro CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 ONU: 3092 ADR: 3 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |