Imprimer
3-Aminophénol ≥98.5% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0383-25G A0383-500G
TCIAA0383-25GEA 19.8 EUR
TCIAA0383-25G TCIAA0383-500G
3-Aminophénol ≥98.5% (par GC, analyse par titration)
3-Aminophénol
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00007786
Numéro CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=037a9027fe7d5d7aed2ae8fab8c1946ce46fdfca&vid=037a9027fe7d5d7aed2ae8fab8c1946ce46fdfca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.5 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in HCl (1+3) almost transparency