Imprimer
(±)-1-Amino-2-propanol ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0406-25G A0406-500G
TCIAA0406-25GEA 22 EUR
TCIAA0406-25G TCIAA0406-500G
(±)-1-Amino-2-propanol ≥92.0% (par GC)
(±)-1-Amino-2-propanol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –2°C
Densité: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008139
Numéro CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116212e9f5407396698e573ee28392a7f3ea82d0&vid=116212e9f5407396698e573ee28392a7f3ea82d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %