Imprimer
2-Amino-5-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
A0794-25G A0794-250G A0794-5G
TCIAA0794-25GEA 45.1 EUR
TCIAA0794-25G TCIAA0794-250G TCIAA0794-5G
2-Amino-5-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-5-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006325
Numéro CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ff28acbedbec533db239cb8553a83aff35deb5&vid=74ff28acbedbec533db239cb8553a83aff35deb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 190.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency