Imprimer
2-Amino-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
A0402-25G A0402-500G
TCIAA0402-25GEA 35.2 EUR
TCIAA0402-25G TCIAA0402-500G
2-Amino-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 230.9
Point de fusion: 98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006321
Numéro CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00466
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e5db8250f40869c9f1f7730925a6ebbc7b7680f&vid=8e5db8250f40869c9f1f7730925a6ebbc7b7680f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency