Imprimer
Isothiocyanate de o-tolyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0458-25G I0458-5G
TCIAI0458-25GEA 196 EUR
TCIAI0458-25G TCIAI0458-5G
Isothiocyanate de o-tolyle ≥99.0% (par GC)
Isothiocyanate de o-tolyle
Formule: C₈H₇NS
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00004802
Numéro CAS: 614-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3e592bb414176cb516bce709f6ec75ab886e38&vid=4f3e592bb414176cb516bce709f6ec75ab886e38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %