Imprimer
Isocyanate de 4-éthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene
E0770-25G E0770-5G
TCIAE0770-25GEA 203 EUR
TCIAE0770-25G TCIAE0770-5G
Isocyanate de 4-éthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 4-éthoxyphényle
Formule: C₉H₉NO₂
Point d'ébullition: 85°C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013877
Numéro CAS: 32459-62-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab57d8946356031698b5f828397bb522cdc64a4b&vid=ab57d8946356031698b5f828397bb522cdc64a4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %