Imprimer
Acide (3-iodophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
I0760-1G I0760-5G
TCIAI0760-1GEA 22 EUR
TCIAI0760-1G TCIAI0760-5G
Acide (3-iodophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-iodophényl)acétique
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046548
Numéro CAS: 1878-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db5b9c0ee4b39aea53200b3fff3779d9ff324b2e&vid=db5b9c0ee4b39aea53200b3fff3779d9ff324b2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C