Imprimer
5-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0703-25G F0703-5G
TCIAF0703-25GEA 139 EUR
TCIAF0703-25G TCIAF0703-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Point d'ébullition: 272°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077541
Numéro CAS: 448-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&vid=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C