Imprimer
Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1456-25G T1456-5G
TCIAT1456-25GEA 391 EUR
TCIAT1456-25G TCIAT1456-5G
Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,6-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₃F₃O₂
MW: 176.09 g/mol
Point d'ébullition: 237
Numéro MDL: MFCD00002409
Numéro CAS: 2358-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb073a170d4da1f7124653c92fd50282a922c95&vid=afb073a170d4da1f7124653c92fd50282a922c95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity