Imprimer
3-(Trifluorométhoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2372-1G T2372-5G
TCIAT2372-1GEA 18.7 EUR
TCIAT2372-1G TCIAT2372-5G
3-(Trifluorométhoxy)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37 °C
Numéro MDL: MFCD00040959
Numéro CAS: 52771-22-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&vid=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %