Imprimer
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Mercaptoacetic acid
M0052-25G M0052-500G
TCIAM0052-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0052-25G TCIAM0052-500G
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique)
Formule: HSCH₂COOH
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16.5 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 119°C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004876
Numéro CAS: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
ONU: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e10048d71e355676579a528a4a3f6aebeae1d26f&vid=e10048d71e355676579a528a4a3f6aebeae1d26f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Suitability for iron-analysis Abs min 0.20 (near 535nm) in the presence of Fe (3ppm)