Imprimer
Acide indole-3-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
I0028-25G I0028-5G
TCIAI0028-25GEA 129 EUR
TCIAI0028-25G TCIAI0028-5G
Acide indole-3-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide indole-3-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005624
Numéro CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48d4b6ae464941854b7cc25a890b95a9e0e43a0&vid=e48d4b6ae464941854b7cc25a890b95a9e0e43a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency