Imprimer
Acide naphtyl-2 acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Naphthaleneacetic acid, 2-(Naphthalen-2-yl)acetic acid
N0352-25G N0352-5G
TCIAN0352-25GEA 130 EUR
TCIAN0352-25G TCIAN0352-5G
Acide naphtyl-2 acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide naphtyl-2 acétique
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Point d'ébullition: 352
Numéro MDL: MFCD00004126
Numéro CAS: 581-96-4
EINECS: 209-475-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a4a98e87bb3784f46e6ca8f12d2a497f5f29237&vid=5a4a98e87bb3784f46e6ca8f12d2a497f5f29237&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency