Imprimer
Acide nicotinique (Niacine) 99,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
N0082-25G N0082-500G
TCIAN0082-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0082-25G TCIAN0082-500G
Acide nicotinique (Niacine) 99,0 HPLC, T
Acide nicotinique (Niacine)
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 258
Point de fusion: 142
Point d'éclair: 193
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 14,06525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dceda564a5233e15ebe17c9453abc181376a5fd7&vid=dceda564a5233e15ebe17c9453abc181376a5fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency