Sébaçate de dibutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
S0023-25ML
S0023-500ML
TCIAS0023-25MLEA
17.6
EUR
TCIAS0023-25ML
TCIAS0023-500ML
Sébaçate de dibutyle ≥98.0% (par GC)
Sébaçate de dibutyle
Formule:
C₁₈H₃₄O₄ Point d'ébullition: 345°C Point de fusion: –10°C Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 190°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00027218 Numéro CAS: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |