Méthyle salicylate 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
S0015-25G
S0015-500G
TCIAS0015-25GEA
17.6
EUR
TCIAS0015-25G
TCIAS0015-500G
Méthyle salicylate 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Méthyle salicylate
Formule:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ MW: 152.15 g/mol Point d'ébullition: 224°C Point de fusion: –9°C Point d'éclair: 97°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002214 Numéro CAS: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 14,06120 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Acid | to pass test |