Imprimer
Carbonate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0053-500ML C0053-25ML C0053-100ML
TCIAC0053-500MLEA 52.8 EUR
TCIAC0053-500ML TCIAC0053-25ML TCIAC0053-100ML
Carbonate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Carbonate de diméthyle
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: 4°C
Point d'éclair: 17°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008420
Numéro CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
ONU: 1161
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&vid=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %